3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25693-10G OR25693-1G
APOSOR25693-10GEA 0 DKK
APOSOR25693-10G APOSOR25693-1G
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesyre
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesyre
Formel: C₁₃H₁₆O₄
Molekylvægt: 236.27 g/mol
Smeltepunkt: 160…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 144036-17-9