Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
OR2569-1G OR2569-5G
APOSOR2569-1GEA 600 DKK
APOSOR2569-1G APOSOR2569-5G
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Smeltepunkt: 167…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022452
CAS-nummer: 64399-23-1