4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2563-10G OR2563-1G OR2563-5G
APOSOR2563-10GEA 5020 DKK
APOSOR2563-10G APOSOR2563-1G APOSOR2563-5G
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol 95+%
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol
Formel: C₁₂H₁₂N₂OS
Smeltepunkt: 192…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203057
CAS-nummer: 107718-34-3