1-Acetyl-5-Bromindolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25617-1G OR25617-25G
APOSOR25617-1GEA 589 DKK
APOSOR25617-1G APOSOR25617-25G
1-Acetyl-5-Bromindolin
1-Acetyl-5-Bromindolin
Formel: C₁₀H₁₀BrNO
Smeltepunkt: 118…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00056017
CAS-nummer: 22190-38-1