Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dichloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Methyl 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylate, Methyl 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate
OR2558-25G OR2558-1G OR2558-5G
APOSOR2558-25GEA 818 DKK
APOSOR2558-25G APOSOR2558-1G APOSOR2558-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Smeltepunkt: 54…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01941317
CAS-nummer: 6299-85-0