2-Amino-5-nitro-6-picolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2556-25G OR2556-5G OR2556-100G
APOSOR2556-25GEA 218 DKK
APOSOR2556-25G APOSOR2556-5G APOSOR2556-100G
2-Amino-5-nitro-6-picolin
2-Amino-5-nitro-6-picolin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 185…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053582
CAS-nummer: 22280-62-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III