2-Isopropyl-6-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25535-1G OR25535-250MG
APOSOR25535-1GEA 3000 DKK
APOSOR25535-1G APOSOR25535-250MG
2-Isopropyl-6-nitrophenol
2-Isopropyl-6-nitrophenol
Formel: C₉H₁₁NO₃
Kogepunkt: 131…135 °C/20mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 7545-71-3