2-(Methylthio)benzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25479-1G OR25479-2.5G
APOSOR25479-1GEA 327 DKK
APOSOR25479-1G APOSOR25479-2.5G
2-(Methylthio)benzoesyre
2-(Methylthio)benzoesyre
Formel: C₈H₈O₂S
Molekylvægt: 168.22 g/mol
Smeltepunkt: 169…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00029934
CAS-nummer: 3724-10-5