5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25467-100G OR25467-25G OR25467-500G
APOSOR25467-100GEA 491 DKK
APOSOR25467-100G APOSOR25467-25G APOSOR25467-500G
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Formel: C₄H₄ClN₃O₂
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233664
CAS-nummer: 4897-25-0
EINECS: 225-521-2