Di-2-thienyl sulphide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR25442-1G OR25442-5G
APOSOR25442-1GEA 0 DKK
APOSOR25442-1G APOSOR25442-5G
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Formel: C₈H₆S₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052047
CAS-nummer: 3988-99-6