Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2540-1G OR2540-250MG OR2540-5G
APOSOR2540-1GEA 1050 DKK
APOSOR2540-1G APOSOR2540-250MG APOSOR2540-5G
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₁BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02253803
CAS-nummer: 5775-89-3