4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2536-1G OR2536-250MG OR2536-5G
APOSOR2536-1GEA 0 DKK
APOSOR2536-1G APOSOR2536-250MG APOSOR2536-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C₇H₁₀N₂S
Smeltepunkt: 86…90 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00022851
CAS-nummer: 2933-29-1