2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-(Pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
OR2532-1G
OR2532-5G
APOSOR2532-1GEA
349
DKK
APOSOR2532-1G
APOSOR2532-5G
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Formel:
C₈H₇N₃S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00490009 CAS-nummer: 30235-28-0 |