Phenyl chloroacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR25299-1G OR25299-250MG OR25299-5G OR25299-2.5G
APOSOR25299-1GEA 2070 DKK
APOSOR25299-1G APOSOR25299-250MG APOSOR25299-5G APOSOR25299-2.5G
Phenyl chloroacetate
Phenyl chloroacetate
Formel: C₈H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 620-73-5
UN nummer: 1759
ADR: 8,III