Methyl p-tolyl sulphoxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
OR25242-1G OR25242-5G
APOSOR25242-1GEA 327 DKK
APOSOR25242-1G APOSOR25242-5G
Methyl p-tolyl sulphoxide
Methyl p-tolyl sulphoxide
Formel: C₈H₁₀OS
Molekylvægt: 154.227 g/mol
Kogepunkt: 113…114 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 44…46 °C
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075175
CAS-nummer: 934-72-5