2-Methyl-4-nitroindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2507-100MG OR2507-500MG
APOSOR2507-100MGEA 164 DKK
APOSOR2507-100MG APOSOR2507-500MG
2-Methyl-4-nitroindole
2-Methyl-4-nitroindole
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09028445
CAS-nummer: 3484-10-4