Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR25055-1G OR25055-250MG OR25055-500MG OR25055-2.5G OR25055-5G
APOSOR25055-1GEA 1290 DKK
APOSOR25055-1G APOSOR25055-250MG APOSOR25055-500MG APOSOR25055-2.5G APOSOR25055-5G
Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Formel: C₆H₁₄IN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114187
CAS-nummer: 102392-91-6