(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [(4-Chlorophenyl)sulphanyl]acetonitrile
OR25038-1G OR25038-5G OR25038-25G
APOSOR25038-1GEA 164 DKK
APOSOR25038-1G APOSOR25038-5G APOSOR25038-25G
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Formel: C₈H₆ClNS
Molekylvægt: 183.66 g/mol
Smeltepunkt: 84…90 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00019832
CAS-nummer: 18527-19-0