4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25028-1G OR25028-250MG OR25028-500MG OR25028-5G
APOSOR25028-1GEA 1770 DKK
APOSOR25028-1G APOSOR25028-250MG APOSOR25028-500MG APOSOR25028-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 255…256 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179682
CAS-nummer: 27295-64-3