1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2502-5G OR2502-100G OR2502-25G
APOSOR2502-5GEA 0 DKK
APOSOR2502-5G APOSOR2502-100G APOSOR2502-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₈N₂
Kogepunkt: 135…139 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036665
CAS-nummer: 694-48-4