ω-Brom-4-Chlor-3-nitroacetophenon, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, 2-Bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 4-Chloro-3-nitrophenacyl bromide
OR24997-10G OR24997-1G OR24997-25G
APOSOR24997-10GEA 2460 DKK
APOSOR24997-10G APOSOR24997-1G APOSOR24997-25G
ω-Brom-4-Chlor-3-nitroacetophenon, Technical Grade
ω-Brom-4-Chlor-3-nitroacetophenon
Formel: C₈H₅BrClNO₃
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 22019-49-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III