2-(4-Chlorphenyl)ethanol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24970-100G OR24970-25G
APOSOR24970-100GEA 251 DKK
APOSOR24970-100G APOSOR24970-25G
2-(4-Chlorphenyl)ethanol 99%
2-(4-Chlorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
Kogepunkt: 110 °C/0,5mmHg
Massefylde: 1,157 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002899
CAS-nummer: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4