1,3-Cyclopentandion
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24952-5G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 175 DKK
APOSOR24952-5G APOSOR24952-25G
1,3-Cyclopentandion
1,3-Cyclopentanedione
Formel: C₅H₆O₂
Smeltepunkt: 148…153 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001405
CAS-nummer: 3859-41-4