4-Nitro-1-naphthylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24922-25G OR24922-5G OR24922-10G
APOSOR24922-25GEA 872 DKK
APOSOR24922-25G APOSOR24922-5G APOSOR24922-10G
4-Nitro-1-naphthylamine
4-Nitro-1-naphthylamine
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 190…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004026
CAS-nummer: 776-34-1
EINECS: 212-277-7