Methyl3,5-dihydroxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
OR24884-100G OR24884-25G OR24884-500G
APOSOR24884-100GEA 230 DKK
APOSOR24884-100G APOSOR24884-25G APOSOR24884-500G
Methyl3,5-dihydroxybenzoat
Methyl3,5-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
Molekylvægt: 168.15 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 164…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002289
CAS-nummer: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2