N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24839-250MG OR24839-100MG
APOSOR24839-250MGEA 426 DKK
APOSOR24839-250MG APOSOR24839-100MG
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine
Formel: C₉H₁₂ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01005550
CAS-nummer: 42074-16-8