2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24830-1G OR24830-5G OR24830-25G
APOSOR24830-1GEA 295 DKK
APOSOR24830-1G APOSOR24830-5G APOSOR24830-25G
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Formel: C₇H₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010103
CAS-nummer: 5431-44-7
EINECS: 226-589-6