Coniferyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol
OR24816-1G OR24816-250MG
APOSOR24816-1GEA 1750 DKK
APOSOR24816-1G APOSOR24816-250MG
Coniferyl alcohol 98%
Coniferyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Kogepunkt: 163…165 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 75…80 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00002922
CAS-nummer: 458-35-5
EINECS: 207-277-9