Azetidin-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR24812-5G OR24812-1G
APOSOR24812-5GEA 933 DKK
APOSOR24812-5G APOSOR24812-1G
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Formel: C₃H₅NO
Kogepunkt: 106 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 72…77 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013328
CAS-nummer: 930-21-2
UN nummer: 3263
ADR: 8,II