5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
OR24758-25G OR24758-5G
APOSOR24758-25GEA 251 DKK
APOSOR24758-25G APOSOR24758-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅Cl₂N₃
Smeltepunkt: 70…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00194053
CAS-nummer: 39906-04-2