3-Hexylthiophen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24741-25G OR24741-100G
APOSOR24741-25GEA 589 DKK
APOSOR24741-25G APOSOR24741-100G
3-Hexylthiophen 98%
3-Hexylthiophene
Formel: C₁₀H₁₆S
Kogepunkt: 65 °C/0,45mmHg
Massefylde: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00143181
CAS-nummer: 1693-86-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III