1-Methylcyclopropancarboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR24738-10G OR24738-1G OR24738-5G
APOSOR24738-10GEA 676 DKK
APOSOR24738-10G APOSOR24738-1G APOSOR24738-5G
1-Methylcyclopropancarboxylsyre
1-Methylcyclopropancarboxylsyre
Formel: C₅H₈O₂
Kogepunkt: 183…185 °C
Smeltepunkt: 30 °C
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001290
CAS-nummer: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II