2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid free radical
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24671-1G OR24671-250MG
APOSOR24671-1GEA 4200 DKK
APOSOR24671-1G APOSOR24671-250MG
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid free radical
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄NO₃
Smeltepunkt: 202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041847
CAS-nummer: 2154-67-8