1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
OR2467-1G OR2467-5G
APOSOR2467-1GEA 436 DKK
APOSOR2467-1G APOSOR2467-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Formel: C₉H₁₁NO
Kogepunkt: 98…100 °C/0,1mmHg
Smeltepunkt: 38…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00728869
CAS-nummer: 55745-74-9