(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2460-1G OR2460-25G OR2460-5G
APOSOR2460-1GEA 327 DKK
APOSOR2460-1G APOSOR2460-25G APOSOR2460-5G
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formel: C₈H₁₃ClN₂O
Smeltepunkt: 150…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01934397
CAS-nummer: 79047-41-9