Curcumin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
OR24598-100G OR24598-25G OR24598-5G
APOSOR24598-100GEA 1010 DKK
APOSOR24598-100G APOSOR24598-25G APOSOR24598-5G
Curcumin 97%
Curcumin
Formel: C₂₁H₂₀O₆
Molekylvægt: 368.39 g/mol
Smeltepunkt: 170…175 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00008365
CAS-nummer: 458-37-7
EINECS: 207-280-5