N-Acetylguanidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24582-25G OR24582-5G OR24582-10G
APOSOR24582-25GEA 218 DKK
APOSOR24582-25G APOSOR24582-5G APOSOR24582-10G
N-Acetylguanidine
N-Acetylguanidine
Formel: C₃H₇N₃O
Smeltepunkt: 181…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075615
CAS-nummer: 5699-40-1
EINECS: 227-180-5