Diphenylsulfid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diphenylsulphane
OR2458-100G OR2458-25G OR2458-500G
APOSOR2458-100GEA 186 DKK
APOSOR2458-100G APOSOR2458-25G APOSOR2458-500G
Diphenylsulfid 98%
Diphenylsulfid
Formel: C₁₂H₁₀S
Molekylvægt: 186.28 g/mol
Kogepunkt: 296 °C
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003064
CAS-nummer: 139-66-2
Merck Index: 12,07467