2-Nitro-1-naphthol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Hydroxy-2-nitronaphthalene
OR24530-1G OR24530-5G
APOSOR24530-1GEA 164 DKK
APOSOR24530-1G APOSOR24530-5G
2-Nitro-1-naphthol 98%
2-Nitro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molekylvægt: 189.17 g/mol
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003956
CAS-nummer: 607-24-9