2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2452-1G OR2452-250MG
APOSOR2452-1GEA 5670 DKK
APOSOR2452-1G APOSOR2452-250MG
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797643
CAS-nummer: 87776-76-9