2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR24480-1G OR24480-5G
APOSOR24480-1GEA 197 DKK
APOSOR24480-1G APOSOR24480-5G
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Formel: C₈H₁₁NS
Kogepunkt: 81…83 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 27…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673182
CAS-nummer: 14370-23-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,II