Phenylboronsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR2447-100G
OR2447-25G
APOSOR2447-100GEA
414
DKK
APOSOR2447-100G
APOSOR2447-25G
Phenylboronsyre 99%
Phenylboronsyre
Formel:
C₆H₇BO₂ Smeltepunkt: 216…219 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002103 CAS-nummer: 98-80-6 EINECS: 202-701-9 |