4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-tert-Butylbenzenesulphonamide
OR2445-100G
OR2445-25G
OR2445-5G
APOSOR2445-100GEA
535
DKK
APOSOR2445-100G
APOSOR2445-25G
APOSOR2445-5G
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂S Molekylvægt: 213.3000 g/mol Smeltepunkt: 138…142 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00068599 CAS-nummer: 6292-59-7 |