5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR24415-1G
OR24415-5G
APOSOR24415-1GEA
327
DKK
APOSOR24415-1G
APOSOR24415-5G
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₆BrN₃ Smeltepunkt: 96…104 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00068157 CAS-nummer: 105675-85-2 |