Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24350-1G OR24350-5G
APOSOR24350-1GEA 1480 DKK
APOSOR24350-1G APOSOR24350-5G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
Smeltepunkt: 35…38 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00130102
CAS-nummer: 69363-85-5