Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24321-1G OR24321-5G OR24321-10G
APOSOR24321-1GEA 327 DKK
APOSOR24321-1G APOSOR24321-5G APOSOR24321-10G
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₈H₇NO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052073
CAS-nummer: 81321-15-5