1,8-Octandiol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2431-100G OR2431-1KG OR2431-500G
APOSOR2431-100GEA 491 DKK
APOSOR2431-100G APOSOR2431-1KG APOSOR2431-500G
1,8-Octandiol 98%
1,8-Octanediol
Formel: C₈H₁₈O₂
Kogepunkt: 71…73 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 59…61 °C
Flammepunkt: 148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002989
CAS-nummer: 629-41-4