6-Brom-1,4-benzodioxan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2430-100G OR2430-25G OR2430-5G
APOSOR2430-100GEA 1770 DKK
APOSOR2430-100G APOSOR2430-25G APOSOR2430-5G
6-Brom-1,4-benzodioxan 98%
6-Brom-1,4-benzodioxan
Formel: C₈H₇BrO₂
Kogepunkt: 259…260 °C
Massefylde: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040750
CAS-nummer: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2