2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24243-1G OR24243-5G OR24243-25G
APOSOR24243-1GEA 164 DKK
APOSOR24243-1G APOSOR24243-5G APOSOR24243-25G
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Formel: C₉H₆N₂S
Smeltepunkt: 98…103 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051633
CAS-nummer: 56278-50-3