2-Brom-p-cresol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
OR2424-100G OR2424-25G OR2424-500G
APOSOR2424-100GEA 502 DKK
APOSOR2424-100G APOSOR2424-25G APOSOR2424-500G
2-Brom-p-cresol 97%
2-Brom-p-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Kogepunkt: 213…214 °C
Smeltepunkt: 16 °C
Massefylde: 1.547 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002151
CAS-nummer: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7